Tisk…

Pentafluorobenzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile

PC5510-100G PC5510-500G PC5510-5G
APOSPC5510-100GEA 2280 CZK
APOSPC5510-100G APOSPC5510-500G APOSPC5510-5G
Pentafluorobenzonitrile 98%
Pentafluorobenzonitrile
Vzorec: C₇F₅N
MW: 193.08
Bod varu: 161…164 °C
Bod tání: 44256 °C
Hustota: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001775
CAS číslo: 773-82-0
EINECS: 212-259-9
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR