Tisk…
2,4-Difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5506-1G PC5506-25G PC5506-5G
APOSPC5506-1GEA 0 CZK
APOSPC5506-1G APOSPC5506-25G APOSPC5506-5G
2,4-Difluoropyridine 98%
2,4-Difluoropyridine
Vzorec: C₅H₃F₂N
Bod varu: 107 °C/760mmHg
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114162
CAS číslo: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III