Tisk…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 12530 CZK
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832319
CAS číslo: 119692-41-0