Tisk…
Pentafluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
PC5500-100G PC5500-1KG PC5500-25G
APOSPC5500-100GEA 910 CZK
APOSPC5500-100G APOSPC5500-1KG APOSPC5500-25G
Pentafluorobenzoic acid 99%
Pentafluorobenzoic acid
Vzorec: C₇HF₅O₂
MW: 212.08
Bod varu: 219…221 °C
Bod tání: 100…104 °C
Hustota: 1.944 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002406
CAS číslo: 602-94-8
EINECS: 210-026-6