Tisk…
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5499-1G PC5499-500MG
APOSPC5499-1GEA 3910 CZK
APOSPC5499-1G APOSPC5499-500MG
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂O
MW: 236,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501054
CAS číslo: 1092352-68-5