α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC5493-1G
PC5493-250MG
APOSPC5493-1GEA
7180
CZK
APOSPC5493-1G
APOSPC5493-250MG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine 95%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,6-xylidine
Vzorec:
C₈H₅F₆N MW: 229.1224 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01313162 CAS číslo: 313-13-3 |