Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5486-5G PC5486-1G PC5486-25G
APOSPC5486-5GEA 1040 CZK
APOSPC5486-5G APOSPC5486-1G APOSPC5486-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800708
CAS číslo: 691877-03-9