4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5485-1G
PC5485-5G
PC5485-25G
APOSPC5485-1GEA
622
CZK
APOSPC5485-1G
APOSPC5485-5G
APOSPC5485-25G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃FIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09998181 CAS číslo: 1031929-20-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |