2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5484-1G
PC5484-25G
PC5484-5G
APOSPC5484-1GEA
622
CZK
APOSPC5484-1G
APOSPC5484-25G
APOSPC5484-5G
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 98%
2-Amino-4-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅FN₂ Bod tání: 110…111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09955451 CAS číslo: 80517-22-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...