Tisk…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5480-100G PC5480-1G
APOSPC5480-100GEA 0 CZK
APOSPC5480-100G APOSPC5480-1G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆ClF₅O₂S
MW: 266.58
Bod varu: 210…211 °C
Hustota: 1.797 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007427
CAS číslo: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8 II