Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 8100 CZK
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O₃
MW: 222,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115960
CAS číslo: 562840-50-0