Tisk…
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzophenone-2'-carboxylic acid
PC5469-1G PC5469-250MG
APOSPC5469-1GEA 1450 CZK
APOSPC5469-1G APOSPC5469-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
2-(4-Fluorobenzoyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₉FO₃
MW: 244.22 g/mol
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002473
CAS číslo: 7649-92-5