Tisk…
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC5466-1G PC5466-500MG
APOSPC5466-1GEA 7280 CZK
APOSPC5466-1G APOSPC5466-500MG
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,58 g/mol
Bod varu: 106…108 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941315
CAS číslo: 261635-79-4