Tisk…
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5459-100G PC5459-25G
APOSPC5459-100GEA 2070 CZK
APOSPC5459-100G APOSPC5459-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Vzorec: C₅H₄F₈O
Bod varu: 93,2 °C
Hustota: 1,5323 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155961
CAS číslo: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3,III