Tisk…
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5457-1G PC5457-5G PC5457-25G
APOSPC5457-1GEA 622 CZK
APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G APOSPC5457-25G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₄N₂
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699117
CAS číslo: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III