Tisk…

6-Fluoro-m-cresol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene

PC5456-100G PC5456-25G PC5456-5G
APOSPC5456-100GEA 6250 CZK
APOSPC5456-100G APOSPC5456-25G APOSPC5456-5G
6-Fluoro-m-cresol 98%
6-Fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
MW: 126.13
Bod varu: 172…174 °C
Hustota: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190101
CAS číslo: 63762-79-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR