Tisk…
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5453-10G PC5453-1G PC5453-5G PC5453-25G
APOSPC5453-10GEA 9630 CZK
APOSPC5453-10G APOSPC5453-1G APOSPC5453-5G APOSPC5453-25G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride 98%
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Bod varu: 54 °C/2mmHg
Hustota: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862645
CAS číslo: 358780-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III