Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5448-1G PC5448-5G PC5448-10G
APOSPC5448-1GEA 622 CZK
APOSPC5448-1G APOSPC5448-5G APOSPC5448-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,5500 g/mol
Bod varu: 74…76 °C/0,8mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862660
CAS číslo: 386704-06-9