Tisk…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5446-10G PC5446-1G PC5446-5G
APOSPC5446-10GEA 3060 CZK
APOSPC5446-10G APOSPC5446-1G APOSPC5446-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972758
CAS číslo: 948014-51-5