Tisk…
Pentafluorobenzamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
PC5445-100G PC5445-25G
APOSPC5445-100GEA 10420 CZK
APOSPC5445-100G APOSPC5445-25G
Pentafluorobenzamide 99%
Pentafluorobenzamide
Vzorec: C₇H₂F₅NO
MW: 211.09
Bod varu: 272
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007971
CAS číslo: 652-31-3