Tisk…
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 3-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC5441-100G PC5441-25G PC5441-5G
APOSPC5441-100GEA 6580 CZK
APOSPC5441-100G APOSPC5441-25G APOSPC5441-5G
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod varu: 149 °C/11mmHg
Bod tání: 29…31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090487
CAS číslo: 585-50-2