Tisk…
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5431-1G PC5431-5G
APOSPC5431-1GEA 2480 CZK
APOSPC5431-1G APOSPC5431-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chloro-5'-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₄H₉CIF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00170137
CAS číslo: 217186-15-7