Tisk…
Pentafluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
PC5430-100G PC5430-25G PC5430-5G
APOSPC5430-100GEA 12930 CZK
APOSPC5430-100G APOSPC5430-25G APOSPC5430-5G
Pentafluoroanisole 98%
Pentafluoroanisole
Vzorec: C₇H₃F₅O
MW: 198.09
Bod varu: 136…138 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000289
CAS číslo: 389-40-2
EINECS: 206-866-8
UN: 1993
ADR: 3 III