Tisk…
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC5429-5G PC5429-1G PC5429-25G
APOSPC5429-5GEA 1870 CZK
APOSPC5429-5G APOSPC5429-1G APOSPC5429-25G
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
2,3'-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368759
CAS číslo: 435273-49-7
UN: 3335
ADR: 9,III