Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5428-10G
PC5428-5G
APOSPC5428-10GEA
992
CZK
APOSPC5428-10G
APOSPC5428-5G
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Bis-2,2-[4-(4-nitrophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Vzorec:
C₂₇H₁₆F₆N₂O₆ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00317556 CAS číslo: 69563-87-7 |