Tisk…
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 20500 CZK
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Vzorec: C₇H₆BrFMg
Bod varu: 65 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01311470
CAS číslo: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III