Tisk…
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5418-5G PC5418-25G PC5418-100G
APOSPC5418-5GEA 1660 CZK
APOSPC5418-5G APOSPC5418-25G APOSPC5418-100G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrFNO₂S
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094292
CAS číslo: 263349-73-1