Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5416-1G PC5416-5G
APOSPC5416-1GEA 996 CZK
APOSPC5416-1G APOSPC5416-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅BrFNO₂S
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094290
CAS číslo: 351003-60-6