Tisk…
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5415-1G PC5415-5G
APOSPC5415-1GEA 1410 CZK
APOSPC5415-1G APOSPC5415-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅ClFNO₂S
MW: 209,63 g/mol
Bod tání: 126…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094289
CAS číslo: 351003-57-1