Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5414-5G PC5414-10G
APOSPC5414-5GEA 4700 CZK
APOSPC5414-5G APOSPC5414-10G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅ClFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 351003-58-2