Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5412-5G PC5412-1G
APOSPC5412-5GEA 3230 CZK
APOSPC5412-5G APOSPC5412-1G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304.09
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094287
CAS číslo: 351003-63-9