Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 992 CZK
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₂S
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 351003-61-7