Tisk…
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5410-25G PC5410-5G PC5410-100G
APOSPC5410-25GEA 3040 CZK
APOSPC5410-25G APOSPC5410-5G APOSPC5410-100G
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone 97%
2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃F₅O
Bod varu: 130…133 °C
Hustota: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000296
CAS číslo: 652-29-9
EINECS: 211-487-6