Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5409-1G PC5409-250MG PC5409-5G
APOSPC5409-1GEA 2240 CZK
APOSPC5409-1G APOSPC5409-250MG APOSPC5409-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182,53 g/mol
Bod tání: 47…52 °C
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09753482
CAS číslo: 69034-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III