α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5408-100G
PC5408-25G
PC5408-5G
APOSPC5408-100GEA
13230
CZK
APOSPC5408-100G
APOSPC5408-25G
APOSPC5408-5G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene 97%
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Vzorec:
C₇H₅ClF₂ MW: 162,57 g/mol Bod varu: 62…64 °C/14mmHg Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01090989 CAS číslo: 495-07-8 UN: 1760 ADR: 8,III |