Tisk…
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5407-1G PC5407-5G PC5407-25G
APOSPC5407-1GEA 827 CZK
APOSPC5407-1G APOSPC5407-5G APOSPC5407-25G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Bod tání: 179…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02709831
CAS číslo: 489-17-8