Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5404-1G PC5404-5G PC5404-25G
APOSPC5404-1GEA 827 CZK
APOSPC5404-1G APOSPC5404-5G APOSPC5404-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide 95%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02710419
CAS číslo: 329909-29-7