2,3,5-Trifluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5403-5G
PC5403-1G
PC5403-25G
APOSPC5403-5GEA
1660
CZK
APOSPC5403-5G
APOSPC5403-1G
APOSPC5403-25G
2,3,5-Trifluoroaniline 98%
2,3,5-Trifluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄F₃N MW: 147,1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00083549 CAS číslo: 363-80-4 UN: 2941 ADR: 6.1,III |