Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5402-5G
APOSPC5402-5GEA 1040 CZK
APOSPC5402-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094285
CAS číslo: 351003-64-0