Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5401-1G PC5401-5G
APOSPC5401-1GEA 662 CZK
APOSPC5401-1G APOSPC5401-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₂S
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094284
CAS číslo: 351003-62-8