Tisk…
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5400-1G PC5400-250MG PC5400-5G
APOSPC5400-1GEA 870 CZK
APOSPC5400-1G APOSPC5400-250MG APOSPC5400-5G
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
4-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolin-3(2H)-thione
Vzorec: C₄H₄F₃N₃S
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003095
CAS číslo: 30682-81-6