4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5392-1G
PC5392-5G
APOSPC5392-1GEA
3150
CZK
APOSPC5392-1G
APOSPC5392-5G
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(2-Methoxyethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₁₀H₁₁F₃N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798374 CAS číslo: 161605-63-6 |