Tisk…
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5387-1G PC5387-5G
APOSPC5387-1GEA 3940 CZK
APOSPC5387-1G APOSPC5387-5G
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆HF₆N
Bod varu: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 675602-93-4