3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5384-10G
PC5384-5G
APOSPC5384-10GEA
15340
CZK
APOSPC5384-10G
APOSPC5384-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₃F₄N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11100535 CAS číslo: 1099597-96-2 |