Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5376-1G PC5376-500MG
APOSPC5376-1GEA 7670 CZK
APOSPC5376-1G APOSPC5376-500MG
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂ClF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226610
CAS číslo: 1159512-39-6