Tisk…

1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5372-100G PC5372-25G PC5372-5G
APOSPC5372-100GEA 13030 CZK
APOSPC5372-100G APOSPC5372-25G APOSPC5372-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate 95%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₄H₁₀F₁₂O₃S
MW: 486.28 g/mol
Bod varu: 126 °C/0.5mmHg
Bod tání: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00490197
CAS číslo: 424-16-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR