Tisk…
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5371-1G PC5371-5G
APOSPC5371-1GEA 5260 CZK
APOSPC5371-1G APOSPC5371-5G
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈F₂O₂
Bod varu: 95…100 °C/3,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236227
CAS číslo: 125903-81-3