Tisk…
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
PC5367-1G PC5367-5G
APOSPC5367-1GEA 2900 CZK
APOSPC5367-1G APOSPC5367-5G
Palladium(II) trifluoroacetate 98%
Palladium(II) trifluoroacetate
Vzorec: C₄F₆O₄Pd
MW: 332.45
Bod tání: 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013204
CAS číslo: 42196-31-6