Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5366-1G PC5366-5G
APOSPC5366-1GEA 4440 CZK
APOSPC5366-1G APOSPC5366-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrF₄N
Bod varu: 80 °C/35mmHg
Hustota: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96,11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226613
CAS číslo: 1159512-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III