4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5362-1G
PC5362-500MG
PC5362-5G
APOSPC5362-1GEA
6190
CZK
APOSPC5362-1G
APOSPC5362-500MG
APOSPC5362-5G
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid 97%
4-Methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)pentanoic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₆F₃NO₄S Bod tání: 140…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173033 CAS číslo: 251097-65-1 |